Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
610.00 € - 1235.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
---|---|
Partikelform | Sphärisch |
Porengröße | 110 Å |
Menge | Je 1 |
Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Länge (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Länge (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12757830
|
Macherey-Nagel™
760409.20 |
2 mm | 1,8 μm | 150 mm | 20% |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12418447
|
Macherey-Nagel™
760407.20 |
2 mm | 1,8 μm | 100 mm | 20% |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12418427
|
Macherey-Nagel™
760402.20 |
2 mm | 3 μm | 125 mm | 20% |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12458427
|
Macherey-Nagel™
760403.20 |
2 mm | 3 μm | 150 mm | 20% |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12498427
|
Macherey-Nagel™
760404.20 |
2 mm | 3 μm | 250 mm | 20% |
875.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12478437
|
Macherey-Nagel™
760406.20 |
2 mm | 1,8 μm | 30 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12438437
|
Macherey-Nagel™
760405.20 |
2 mm | 1,8 μm | 50 mm | 20% |
707.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12468417
|
Macherey-Nagel™
760400.20 |
2 mm | 3 μm | 50 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12737830
|
Macherey-Nagel™
760396.20 |
2 mm | 1,8 μm | 75 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12428427
|
Macherey-Nagel™
760402.30 |
3 mm | 3 μm | 125 mm | 20% |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12468427
|
Macherey-Nagel™
760403.30 |
3 mm | 3 μm | 150 mm | 20% |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12408437
|
Macherey-Nagel™
760404.30 |
3 mm | 3 μm | 250 mm | 20% |
870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12488437
|
Macherey-Nagel™
760406.30 |
3 mm | 1,8 μm | 30 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12448437
|
Macherey-Nagel™
760405.30 |
3 mm | 1,8 μm | 50 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12478417
|
Macherey-Nagel™
760400.30 |
3 mm | 3 μm | 50 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12408427
|
Macherey-Nagel™
760401.46 |
4,6 mm | 3 μm | 100 mm | 20% |
1235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12448427
|
Macherey-Nagel™
760402.46 |
4,6 mm | 3 μm | 125 mm | 20% |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12488427
|
Macherey-Nagel™
760403.46 |
4,6 mm | 3 μm | 150 mm | 20% |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12408447
|
Macherey-Nagel™
760406.46 |
4,6 mm | 1,8 μm | 30 mm | 20% |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12468437
|
Macherey-Nagel™
760405.46 |
4,6 mm | 1,8 μm | 50 mm | 20% |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12498417
|
Macherey-Nagel™
760400.46 |
4,6 mm | 3 μm | 50 mm | 20% |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12428437
|
Macherey-Nagel™
760404.46 |
4,6 mm | 3 μm | 250 mm | 20% |
910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12478507
|
Macherey-Nagel™
760755.30 |
3 mm | 1,8 μm | 50 mm | 11% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12747830
|
Macherey-Nagel™
760397.46 |
4,6 mm | 3 μm | 75 mm | 20% |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12438427
|
Macherey-Nagel™
760402.40 |
4 mm | 3 μm | 125 mm | 20% |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12488447
|
Macherey-Nagel™
760412.40 |
4 mm | 5 μm | 125 mm | 20% |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12478427
|
Macherey-Nagel™
760403.40 |
4 mm | 3 μm | 150 mm | 20% |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12418437
|
Macherey-Nagel™
760404.40 |
4 mm | 3 μm | 250 mm | 20% |
870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12498437
|
Macherey-Nagel™
760406.40 |
4 mm | 1,8 μm | 30 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12458437
|
Macherey-Nagel™
760405.40 |
4 mm | 1,8 μm | 50 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12488417
|
Macherey-Nagel™
760400.40 |
4 mm | 3 μm | 50 mm | 20% |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Ja | |
HPLC-EC-Säule |
Sphärisch | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Silika | |
Edelstahl |