Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Brand: Macherey-Nagel™ 760272.30
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Specifications
Analytische Trennsäule | |
3 mm | |
Ja | |
600 bar (8700 psi) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 Pyramide | |
14% | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
50 mm | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |