Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
665.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
---|---|
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
Hydrophobizität | Ja |
Partikelform | Sphärisch |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12458417
|
Macherey-Nagel™
760273.20 |
2 mm | 100 mm |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478407
|
Macherey-Nagel™
760271.20 |
2 mm | 30 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418417
|
Macherey-Nagel™
760272.20 |
2 mm | 50 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12738732
|
Macherey-Nagel™
760275.20 |
2 mm | 75 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488407
|
Macherey-Nagel™
760271.30 |
3 mm | 30 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428417
|
Macherey-Nagel™
760272.30 |
3 mm | 50 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408417
|
Macherey-Nagel™
760271.46 |
4,6 mm | 30 mm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12498407
|
Macherey-Nagel™
760271.40 |
4 mm | 30 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448417
|
Macherey-Nagel™
760272.46 |
4,6 mm | 50 mm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438417
|
Macherey-Nagel™
760272.40 |
4 mm | 50 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
Für LC/MS und HPLC | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |
Octadecyl | |
Ja | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 Pyramide | |
14% | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |