Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 ec CC-Vorsäulen für die HPLC
161.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 10,5% |
---|---|
pH | 1 bis 9 |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 100 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12428587
|
Macherey-Nagel™
761704.30 |
3 mm | 5 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488557
|
Macherey-Nagel™
761012.30 |
3 mm | 3 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12498557
|
Macherey-Nagel™
761012.40 |
4 mm | 3 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438587
|
Macherey-Nagel™
761704.40 |
4 mm | 5 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
10,5% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
Sphärisch | |
Gehäuse L7 |
1 bis 9 | |
100 Å | |
NUCLEODUR™ C8 ec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octyl | |
HPLC | |
Ja |