Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761754.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
11% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C8 Gravity | |
Acetonitril/Wasser | |
Octyl | |
Ideal für die Methodenentwicklung | |
Sphärisch | |
Ja |
5 μm | |
110 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L7 |