Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
212.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 11% |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12458587
|
Macherey-Nagel™
761754.40 |
4 mm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448587
|
Macherey-Nagel™
761754.30 |
3 mm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
11% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L7 |
5 μm | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C8 Gravity | |
Acetonitril/Wasser | |
Octyl | |
Ideal für die Methodenentwicklung | |
Sphärisch | |
Ja |