Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC EC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761960.20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12708992
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
7%
1,8 μm
110 Å
2 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäule
HPLC
2 bis 8,5
4 mm
EC Vorsäule
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitril/Wasser
Ammonium/Sulfonsäure
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS
Sphärisch