Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC EC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761962.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
7% | |
5 μm | |
110 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC |
2 bis 8,5 | |
4 mm | |
EC Vorsäule | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acetonitril/Wasser | |
Ammonium/Sulfonsäure | |
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS | |
Sphärisch |