Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761557.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
15% | |
3 μm | |
110 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 10 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ Sphinx RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
LC/MS aufgrund niedriger Ausblutungseigenschaften | |
Sphärisch | |
L1/L11 |