Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP CC-Vorsäulen für die HPLC
212.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 15% |
---|---|
pH | 1 bis 10 |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12762603
|
Macherey-Nagel™
761557.30 |
3 mm | 3 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12748932
|
Macherey-Nagel™
761557.40 |
4 mm | 3 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478577
|
Macherey-Nagel™
761550.40 |
4 mm | 5 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
15% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 10 | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ Sphinx RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
LC/MS aufgrund niedriger Ausblutungseigenschaften | |
Sphärisch | |
L1/L11 |