Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSEQ™ Kit
NucleoSEQ™ Kit for dye terminator removal.
Marke:  Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740523.50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12778462
  • 102.00 € / 50 Reaktionen
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält NucleoSEQ™ Säulen, Entnahmeröhrchen und ein Benutzerhandbuch
  • Entwickelt für die schnelle und effektive Reinigung von Nukleinsäuren
  • Die Verwendung von Gelausschluss in einem praktischen Spin-Säulenformat ermöglicht die zuverlässige Entfernung kleinerer Moleküle aus Nukleinsäuren
  • Verunreinigungen wie z. B. Salze, Überschuss an Markierungssubstanz, Nukleotide, Spuren organischer Lösungsmittel oder Primer werden von der Säule zurückgehalten, während zu untersuchende Nukleinsäuren mit hoher Ausbeute rückgewonnen werden
  • Die Säulen sind mit einer Größenausschlussmatrix vorgefüllt
  • Maximales Probenvolumen, das in die Säule geladen werden kann: 20 μl
  • Säulen mit Trockengel-Matrix können bei Raumtemperatur 12 Monate gelagert werden
  • Säulen mit hydrierter Gelmatrix können bei 4 °C 14 Tage gelagert werden
Spezifikation
Spezifikation
50 Aufreinigungen
5 min/Vorbereitung (ohne Hydration der Matrix)
Entfernung von Dye-Terminatoren