Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSEQ™ Kit
NucleoSEQ™ Kit for dye terminator removal.
31.70 € - 450.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 5 min/Vorbereitung (ohne Hydration der Matrix) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Dye-Terminatoren |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12768462
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
740523.10 |
10 Aufreinigungen |
31.70 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12778462
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
740523.50 |
50 Aufreinigungen |
102.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10373438
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
740523.250 |
250 Aufreinigungen |
450.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Contains NucleoSEQ™ columns, collection tubes, and a user manual
- Designed for fast and effective clean-up of nucleic acids
- Using gel exclusion in a convenient spin column format allows reliable removal of smaller molecules from nucleic acids
- Impurities, for example, salts, excess of labels, nucleotides, traces of organic solvents, primers are retained by the column while nucleic acids of interest are recovered with high yield
- The columns are pre-filled with size exclusion matrix
- Maximum sample volume to be loaded onto the column: 20 μL
- Columns with dry gel matrix can be stored at room temperature for 12 months
- Columns with hydrated gel matrix can be stored at 4°C for 14 days
Spezifikation
5 min/Vorbereitung (ohne Hydration der Matrix) | |
Entfernung von Dye-Terminatoren |