Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Standard C18 CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 721602.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
15% | |
5 μm | |
100 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja | |
Ja |
2 bis 8 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
HPLC | |
Sphärisch | |
Hydrophob | |
Gehäuse L1 |