Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Standard C18 CC-Vorsäulen für die HPLC
161.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 15% |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 100Å |
Spezifikation
15% | |
5 μm | |
100Å | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
HPLC | |
Spherical | |
Hydrophobic | |
L1 |
2 to 8 | |
8 mm | |
HPLC CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes | |
Yes |