missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Plasmidstreifen

Packungen mit zusätzlichen 8-Well-Filterstreifen oder Bindungsstreifen für die Isolierung von Plasmid-DNA in Sequenzierungsqualität aus E. coli-Kulturen durch Vakuum oder Zentrifugation mit dem NucleoSpin™8 Plasmid-Kit oder Core-Kit.

Marke:  Macherey-Nagel™ 740730.48S

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15880948

  • 191.00 € / 48 Stück
Verfügbar ab: 15-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

NucleoSpin™ 8 Plasmid-Kit

  • Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
  • Flexibles 8-Well-Streifenformat für unterschiedliche Durchsätze.
  • Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
  • Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Die Core-Kits enthalten grundlegende Elemente mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
Spezifikation

Spezifikation

Graue Bande
8-Well-Streifen
E. coli-Kulture
Elutionsvolumen: 75 – 150 μl
Isolierung von Plasmid-DNA
Bindungsstreifen
1 bis 5 ml
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Silika-Membran
Bindungsvermögen: 20 μg
NucleoSpin8 Plasmid-Kit oder Core-Kit
8 pro Streifen
48 Streifen
45 min/6 Streifen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote