Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Mit Thermo Scientifi™ Nunc™ 1.536-Well Mikrotiterplatten, die sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz eignen, lassen sich viermal so viele Proben in einer einzigen Platte testen.
Marke: Thermo Scientific™ 253607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.29000kg
Beschreibung
Maximieren Sie die Effizienz beim Hochdurchsatz-Screening durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™ 1.536-Well-Mikrotiterplatten, die nach ANSI-Standards und in höchster Qualität hergestellt werden.
- Flaches Profil ist optimal für das Stapeln
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
- Arbeitswell-Volumen, 1 bis 10 μl
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
90 Kartons | |
Weiß | |
Polystyrol | |
1 bis 10 μl | |
Unbehandelt | |
90 | |
90 St./Karton |
Standard | |
32 x 48 | |
Nunc™ | |
Mikrotiterplatte | |
1536 | |
Nicht steril | |
Flach | |
30 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.