Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Mit Thermo Scientifi™ Nunc™ 1.536-Well Mikrotiterplatten, die sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz eignen, lassen sich viermal so viele Proben in einer einzigen Platte testen.
1506.60 € - 7680.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 32 x 48 |
Produktlinie | Nunc™ |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730483
|
Thermo Scientific™
253601 |
Schwarz |
7680.00 €
90 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11321585
|
Thermo Scientific™
253607 |
Weiß |
6670.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11331585
|
Thermo Scientific™
253614 |
Transparent |
5675.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654502
|
Thermo Scientific™
253607 |
Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10409701
|
Thermo Scientific™
253614 |
Transparent |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Maximieren Sie die Effizienz beim Hochdurchsatz-Screening durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™ 1.536-Well-Mikrotiterplatten, die nach ANSI-Standards und in höchster Qualität hergestellt werden.
- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Signalreflexion und minimalem Crosstalk zwischen den Wells werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
Nunc™ | |
Polystyrol | |
1 bis 10 μl | |
Unbehandelt | |
90 | |
90 St./Karton |
Standard | |
32 x 48 | |
Mikrotiterplatte | |
1536 | |
Nicht steril | |
Flach | |
30 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.