Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus Nylon mit Stecktülle für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke:  Masterflex™ 30623-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11730149
  • 25.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Niederdruckanwendungen
  • Chemisch beständig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
  • Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Winkeladapter für Rohre
Nein
1 3/8 Zoll
3/8 Zoll
3/8 Zoll
Durchscheinend
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M)
Nylon
1/4 Zoll
Nur Ethylene Oxide (ETO)
1 3/8 Zoll
Sonderangebote
Special Offers