missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus Nylon mit Stecktülle für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
25.00 € - 25.85 €
Spezifikation
Produkttyp | Winkeladapter für Rohre |
---|---|
Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
Autoklavierbar | Nein |
Material | Nylon |
Sterilisationsmethode | Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730149
|
Masterflex™
30623-03 |
3/8 Zoll |
25.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12695710
|
Masterflex™
30623-01 |
1/4 Zoll |
25.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Winkeladapter für Rohre | |
Nein | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
Nylon | |
Durchscheinend |