Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Nylon Cloth for Terminal Blocks
Äußerst haftfähig an rauen Oberflächen
Marke: Brady™ 110939
38.74 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06480kg
Beschreibung
- Flaches Nylongewebe
- Haftet am besten auf stark texturierten, rauhen, pulverbeschichteten oder glatten Oberflächen
- Ideal für die Umgebung zum Einfrieren, Autoklavieren und wo flüssiger Stickstoff vorhanden ist
Spezifikation
Autoclavable | |
Aggressive Adhesive Multi-purpose Nylon Terminal Block Labels | |
Schwarz, Weiß | |
Kartusche, Beschriftung | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
-40°F to +194°F | |
6.5 mil | |
16 ft. x 0.5 in. | |
4.88 m | |
12.70 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Etiketten-Kassette | |
Kommunikationskabel, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Stimm oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.165 mm | |
16 ft. (2,01 m) | |
0,5 in. | |
4.8 cm |