Learn More
Merck Nylon Net Filters, 100 μm
Hydrophilic nylon membrane
Marke: Merck NY1H02500
166.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophile Nylonmembran
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Weiß | |
100 μm | |
Glatt | |
Hydrophil | |
100 °C | |
80 µm | |
0,98 in. |
Nylon | |
100 °C | |
Partikelfiltration, Partikelanalyse, Vorfiltration von Lösungsmittel sowie Farbüberwachung | |
44% | |
0,003 in. | |
Netzfilter | |
2,5 cm |