Learn More
Merck Nylon Net Filters, 100 μm
Hydrophilic nylon membrane
186.00 € - 795.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Nylon |
Porengröße | 100 μm |
Speisewassertemperatur (metrisch) | 100 °C |
Filtertyp | Unbedruckt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10156440
|
Merck
NY1H00010 |
3 cm |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10258490
|
Merck
NY1H02500 |
2,5 cm |
186.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10647321
|
Merck
NY1H04700 |
4,7 cm |
223.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10767274
|
Merck
NY1H09000 |
9 cm |
428.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hydrophile Nylonmembran
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Spezifikation
Weiß | |
100 μm | |
Unbedruckt | |
44% | |
80 µm |
Nylon | |
100 °C | |
Hydrophil | |
100 °C | |
Netzfilter |