Learn More
O-Phenylendiacetonitril, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-182998
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
613-73-0
C10H8N2
156.19
MFCD00001905
FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
69180
2-[2-(Cyanmethyl)phenyl]Acetonitril
N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
613-73-0
C10H8N2
156.19
MFCD00001905
FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
69180
2-[2-(Cyanmethyl)phenyl]Acetonitril
N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Phenylenediacetonitrile
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2CN)2
Menge 10 g
Beilstein 09, 874
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.