Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 292255101
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Description
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.- Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
- Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
Specifications
Fester Verschluss von Flanschgefäßen | |
5/Packung | |
Silikon (VMQ) | |
133 mm |