Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, Transparent, aus Silikon (VMQ), nicht für Exsikkatoren geeignet
Dichtung ist für das dichte Verschließen von Planflanschgefäße mit Ringnut geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 292254602
94.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, bestehend aus einem Unterteil und einem Deckel. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Der transparente O-Ring aus Silikon dient als Dichtung für Planflansch-Gefäße mit Ringnut. Er verhindert das Verkanten der Schliffflächen zwischen dem Unterteil und dem Deckel und überzeugt durch seine gute Elastizität. Die chemischen Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.- Zubehör für Planflansch-Gefäße aus Silikon (VMQ), und daher sehr elastisch
- Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP-ummantelten O-Ringen eingeschränkt
Spezifikation
Fester Verschluss von Flanschgefäßen | |
5/Packung | |
Silikon (VMQ) | |
110 mm |