Learn More
OBA-09, MedChemExpress
Beschreibung
OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | OBA-09 |
| CAS | 856095-68-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H8O5 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.38 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1OC(C(C)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.17 |
| Formelmasse | 208.17 |
| Mehr anzeigen |