Learn More
Octopamine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Octopamine hydrochloride can stimulate alpha2-adrenoceptors (ARs) in Chinese hamster ovary cells transfected with human alpha2-ARs. Octopamine hydrochloride increased glycogenolysis, glycolysis, oxygen uptake, gluconeogenesis and the portal perfusion pressure.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octopamine hydrochloride |
| CAS | 770-05-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H12ClNO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (±)-p-Octopamine hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (527.31 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (263.66 mM) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(O)C=C1)CN.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.64 |
| Mehr anzeigen |