Learn More
OF-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16441447 50 mg 50 Milligramm
16417957 5 mg -
16415238 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16441447 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12518
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OF-1
CAS 919973-83-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18BrN3O4S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 13 mg/mL (29.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1C)(NC2=C(OC)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 440.31
Formelmasse 440.31
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death