Learn More
Olafertinib, MedChemExpress
Code produit. 16493696
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16493696
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY19815
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.
Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.
Spécification
Chemischer Name oder Material Olafertinib
CAS 1660963-42-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H28F2N6O2
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (235.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1CCN(C2=C(F)C(F)=C(NC3=NC=C4C(C(C5=CC(NC(C=C)=O)=CC=C5)=CC=C4)=N3)C=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 530.57
Formelmasse 530.57
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis