Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484357
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484357 50 mg -
16418488 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484357 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0426A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Specifications
Chemischer Name oder Material Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24ClNO3
Menge 50 mg
Synonym ALO4943A KW4679
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 373.87
Formelmasse 373.87
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation