Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olopatadine hydrochloride |
| CAS | 140462-76-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H24ClNO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | ALO4943A KW4679 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.87 |
| Mehr anzeigen |