Learn More
Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16458617 5 mg 5 Milligramm
16476416 100 mg -
16402147 50 mg -
16475998 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16458617
Marke: Medchem Express HY14233
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omecamtiv mecarbil
CAS 873697-71-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24FN5O3
Menge 5 mg
Synonym CK-1827452
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC
Molekulargewicht (g/mol) 401.43
Formelmasse 401.43
Reinheit (%) 96.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation