Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatz-O-Ringe für Säulenbaugruppen
Entscheiden Sie sich für FKM- oder FFKM-O-Ringe.
Marke: Diba 006OR-50-V
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Für Schnellkupplungen, Ventile, Pumpen und andere Produkte zur Handhabung von Flüssigkeiten.Spezifikation
O-Ring | |
50 mm | |
Chromatographie | |
102 mm |
Schwarz | |
50 mm | |
Omnifit Benchmark Chromatographiesäulen | |
FKM |