Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatz-O-Ringe für Säulenbaugruppen
Entscheiden Sie sich für FKM- oder FFKM-O-Ringe.
N.V.
Spezifikation
Typ | O-Ring |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
Zur Verwendung mit | Omnifit Benchmark Chromatographiesäulen |
Material | FKM |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895564
|
Diba
006OR-15-V |
15 mm |
N.V.
6 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855574
|
Diba
006OR-50-V |
50 mm |
N.V.
6 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835574
|
Diba
006OR-35-V |
35 mm |
N.V.
6 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Für Schnellkupplungen, Ventile, Pumpen und andere Produkte zur Handhabung von Flüssigkeiten.Spezifikation
O-Ring | |
Chromatographie | |
FKM |
Schwarz | |
Omnifit Benchmark Chromatographiesäulen |