Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei verstellbaren Endstück sind ergonomisch gestaltete Endstücke, die eine einfache und schnelle Höheneinstellung ermöglichen
Marke:  Diba 006EZ-25-40-AA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885384
  • 877.42 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Beschreibung
Beschreibung
  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC)
4 bis 40 °C
150 psi
103.1 bis 181.6 ml
Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
25 mm
Omnifit™ EZ Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 25 x 400 mm; je 1
10 μm und 30 μm
400 mm
40 °C