Learn More
ON-013100, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485536 100 mg 100 Milligramm
16437427 5 mg -
16421189 1 mg 1 Milligramm
16411007 50 mg -
16404718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485536 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112822
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ON-013100
CAS 865783-95-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22O7S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (63.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 394.44
Formelmasse 394.44
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease