missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Onalespib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498677 5 mg 5 Milligramm
16466078 10 mg -
16456476 100 mg 100 Milligramm
16452217 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498677 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14463

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Onalespib (AT13387) is a long-acting second-generation Hsp90 inhibitor with a Kd of 0.71 nM.

Onalespib (AT13387) is a long-acting second-generation Hsp90 inhibitor with a Kd of 0.71 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Onalespib
CAS 912999-49-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31N3O3
Menge 5 mg
Synonym AT13387
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (122.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C)C)C=C1C(N2CC(C=CC(CN3CCN(C)CC3)=C4)=C4C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 409.52
Formelmasse 409.52
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.