Learn More
Gibco™ OneFeed™ Supplement
A versatile medium supplement.
Marke: Gibco™ 670109
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40400kg
Beschreibung
Gibco™ OneFeed™ Supplement ist ein chemisch definierter Feed ohne tierische Bestandteile und Proteine, der die Proteinproduktion in einer Vielzahl handelsüblicher Medien verbessert.Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei | |
Medien-Supplement | |
10 L |
CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO | |
Pulver | |
Behälter | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |