Learn More
Gibco™ OneFeed™ Supplement
A versatile medium supplement.
76.75 € - 1650.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
---|---|
Zelllinie | CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei |
Form | Pulver |
Produkttyp | Medien-Supplement |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16515611
|
Gibco™
670110 |
2 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16505611
|
Gibco™
670109 |
10 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16595601
|
Gibco™
670108 |
50 L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Gibco™ OneFeed™ Supplement is a chemically-defined, animal-free, protein-free feed shown to enhance protein production when used in a variety of commercially available medium.Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei | |
Medien-Supplement |
CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO | |
Pulver | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |