Learn More
Gibco™ OneFeed™ Supplement
A versatile medium supplement.
Marke:  Gibco™ 670110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16515611
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ OneFeed™ Supplement ist ein chemisch definierter Feed ohne tierische Bestandteile und Proteine, der die Proteinproduktion in einer Vielzahl handelsüblicher Medien verbessert.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
Medien-Supplement
2 L
CHO DG44, BHK-21, CHO-K1, CHO
Pulver
Behälter
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs