Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475937
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475937 5 mg 5 Milligramm
16463208 10 mg -
16459756 50 mg 50 Milligramm
16442676 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475937 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100882
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H31NO5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 461.55
Formelmasse 461.55
Reinheit (%) 98.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation