Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Beschreibung
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ONO-7300243 |
| CAS | 638132-34-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H31NO5 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 461.55 |
| Formelmasse | 461.55 |
| Mehr anzeigen |