Learn More
MedChemExpress ONPG
Artikelnummer. 16449457
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16449457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449457 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15926
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Spezifikation
CAS 369-07-3
Löslichkeit H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Menge 5 g
Molekulargewicht 301.25 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.21%
Versandbedingung Room temperature