Learn More
MedChemExpress ONPG
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 369-07-3 |
| Löslichkeit | H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Menge | 1 g |
| Molekulargewicht | 301.25 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 98.21% |
| Versandbedingung | Room temperature |