Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
69.05 € - 83.25 €
Spezifikation
Typ | Typ 0 Standard-Küvette |
---|---|
Material | Optisches Glas |
Länge (metrisch) | 12.5 mm |
Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
Breite (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10526355
|
Biochrom
80-2003-83 |
200 μl | 1 mm |
83.25 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310142
|
Biochrom
80-2003-87 |
2 ml | 10 mm |
69.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Optical Glass
- Standard rectangular cell with lid
- Fits standard spectrophotometer cell holders
Spezifikation
Typ 0 Standard-Küvette | |
12.5 mm | |
45 mm |
Optisches Glas | |
10 mm | |
Rechteckig |