Learn More
3M™ Filter der Serie 6000i zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit Filterverbrauchsanzeige
3M™ Gas- und Dampffilter mit Verschleißanzeige bieten den gleichen Schutz wie die 3M™ Gas- und Dampffilterserie 6000 mit der zusätzlichen Funktion ESLI (End of Service Life Indicator)
Marke: 3M™ 7100030982
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77400kg
Beschreibung
- Hilft dem Benutzer, in der geeigneten Umgebung, zu entscheiden, wann der Filter gewechselt werden sollte
- End-of Service-Life-Indicator (ESLI) befindet sich im Filter, neben der Aktivkohle
- Da organische Dämpfe durch den Filter gelangen, werden sie auch im ESLI absorbiert
- Die durchsichtige Filterwand ermöglicht es dem Benutzer, den fortschreitenden Anzeigebalken entsprechend zu überwachen
- Wenn der Filter bestimmten Dampfkonzentrationen ausgesetzt ist, wird der Benutzer Änderungen am Indikator bemerken.
- Bietet beruhigende Sicherheit als Ergänzung zu Ihrem aktuellen Austauschplan und ersetzt in einigen Fällen Ihre aktuellen Praktiken
- Zur Anzeige der Lebensdauer, basierend auf individuellen Expositions- und Anwendungsmustern der Atmung, entwickelt
- Die Technologie kann dazu beitragen, die Einhaltung der Atemwegsrichtlinien und Branchenanforderungen eines Unternehmens’ zu verbessern
- Ob diese Filter für eine konkrete Arbeitsumgebung geeignet sind, kann der Gebrauchsanleitung entnommen werden
- Filter können für alle 3M™ Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss verwendet werden
Spezifikation
EN 14387:2004 +A1:2008, CE-Kennzeichnung | |
Bajonett | |
A2 | |
2 |
Weiß | |
3M 6055i Wartungs-Lebensdauer-Anzeige | |
Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 65°) | |
Gas- und Dampf-Filter |