Learn More
3M™ Filter der Serie 6000i zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit Filterverbrauchsanzeige
3M™ Gas- und Dampffilter mit Verschleißanzeige bieten den gleichen Schutz wie die 3M™ Gas- und Dampffilterserie 6000 mit der zusätzlichen Funktion ESLI (End of Service Life Indicator)
26.91 € - 32.84 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14387:2004 +A1:2008, CE-Kennzeichnung |
---|---|
Farbe | Weiß |
Verbinder | Bajonett |
Anzahl pro Packung | 2 |
Typ | Gas- und Dampf-Filter |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15749077
|
3M™
7100030981_CLEAN |
A1 | Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15759077
|
3M™
7100030982 |
A2 | Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 65°) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hilft dem Benutzer, in der geeigneten Umgebung, zu entscheiden, wann der Filter gewechselt werden sollte
- End-of Service-Life-Indicator (ESLI) befindet sich im Filter, neben der Aktivkohle
- Da organische Dämpfe durch den Filter gelangen, werden sie auch im ESLI absorbiert
- Die durchsichtige Filterwand ermöglicht es dem Benutzer, den fortschreitenden Anzeigebalken entsprechend zu überwachen
- Wenn der Filter bestimmten Dampfkonzentrationen ausgesetzt ist, wird der Benutzer Änderungen am Indikator bemerken.
- Bietet beruhigende Sicherheit als Ergänzung zu Ihrem aktuellen Austauschplan und ersetzt in einigen Fällen Ihre aktuellen Praktiken
- Zur Anzeige der Lebensdauer, basierend auf individuellen Expositions- und Anwendungsmustern der Atmung, entwickelt
- Die Technologie kann dazu beitragen, die Einhaltung der Atemwegsrichtlinien und Branchenanforderungen eines Unternehmens’ zu verbessern
- In den Bedienungsanleitungen ist angegeben, ob diese Filter für bestimmte Arbeitsumgebungen geeignet sind
- Filter können für alle3M& Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss verwendet werden
Spezifikation
EN 14387:2004 +A1:2008, CE-Kennzeichnung | |
Bajonett | |
Gas- und Dampf-Filter |
Weiß | |
2 |