missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™ 2111LL Natrium-Analysator für niedrige Konzentrationen
Schützen Sie Ihre Turbine gegen zerstörerische Natriumkonzentrationen, einschließlich Spurenmengen, mithilfe des zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2111 LL Natriumanalysator für niedrige Konzentrationen.
12055.00 €
Spezifikation
Typ | Natriumanalysator |
---|---|
Bereich | 0.001 ppb bis 10 ppm |
Auflösung | 1; 2; 3; oder 4 signifikante Ziffern |
Gewicht (angloamerikanisch) | 50 lbs. |
Gewicht (metrisch) | 22,7 g |
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Turbine gegen zerstörerische Natriumkonzentrationen, einschließlich Spurenmengen, mithilfe des zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Orion™ 2111 LL Natriumanalysator für niedrige Konzentrationen. In mehreren Konfigurationen lieferbar, auch nur der Analysator oder mit Schutzgehäuse
Merkmale:
- Driftbeständig durch Orion™ Ross™ UltraTM Elektrodentechnologie
- Weniger gefährliche Abfälle
- Einfach abzulesendes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Keine beweglichen Teile mit pumpenlosem passiven Diffusionsreagenziensystem
- Schnelle Reaktion auf Änderungen und extrem niedrige Messwerte mit der neuen, patentierten Durchflusszelle
Bestellinformationen:
- Alle Überwachungsmodule auf niedrige Natriumkonzentration werden für eine schnelle Installation und Inbetriebnahme mit schrittweisen Anweisungen geliefert.
- In mehreren Konfigurationen lieferbar, auch nur der Analysator oder mit Schutzgehäuse
Spezifikation
Natriumanalysator | |
1; 2; 3; oder 4 signifikante Ziffern | |
22,7 g |
0.001 ppb bis 10 ppm | |
50 lbs. |