Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 Kolorimeter
Erfassen Sie präzise Chlormessungen mit einem Kolorimeter, das sowohl für das Labor als auch für Bereiche wie Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel & Getränke, Aquakulturen und Landwirtschaft entwickelt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ AQ3170
495.30 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 Kolorimeter ist robust und wasserdicht und liefert genaue Chlormessungen, ob im Labor oder vor Ort.Dieses Kolorimeter wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Es bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display, eine Echtzeituhr und eine automatische Datenprotokollierung.Das AQUAfast AQ3170 Kolorimeter wird in Bereichen wie Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel & Getränke, Aquakulturen und Landwirtschaft eingesetzt.
- Praktisches Scroll-Menü-System
- Automatische Abschaltfunktion
- Interne automatische 16-Punkt-Datenspeicherung mit Datum/Zeitstempel
- Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Einmalige Nullpunkt-Funktion
- Wasserdichtes Design
- Abgewinkeltes, ergonomisches Design für einfache Verwendung auf der Arbeitsfläche oder in der Hand
- Kalibrierung nach behördlichen oder organisatorischen Standards (z. B. NIST oder ISO)
- Die Kalibrierung kann für sehr spezifische Messbereiche verfeinert werden
- Berücksichtigung aller bekanntermaßen in der Probe vorkommenden Interferenzen
- Möglichkeit, Daten auf einen PC zu exportieren
- 2 Jahre Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
±0,05 mg/l (0,02 bis 1,00 mg/l); ±0,10 mg/l (1,01 bis 2,00 mg/l); ±0,20 mg/l (2,01 bis 3,00 mg/l); ±0,30 mg/l (3,01 bis 4,00 mg/l); ±0,40 mg/l (4,01 bis 8,00 mg/l) | |
17 Stunden Betriebszeit oder 5000 Messungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung des Displays | |
CE | |
AQUAfast AQ3170 Chlorkolorimeter | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
IP 67 | |
AQUAfast | |
Reagenzien: AC4P71, AC4P72, AQ250F, AQ250T; Fläschchen: AC2V24, AC2V10; Standards: CLSK100, CLSK200 | |
Pulverpackungen, Pulverspender | |
Spezial-Kolorimeter für Chlor | |
530 nm | |
260 g (mit Akkus) |
Ja | |
Funktionen für die Anwender- und Werkskalibrierung | |
16 mit Datum-/Zeitstempel | |
4x AAA | |
155 x 75 x 35 mm | |
LED | |
Chlor-Kolorimeter | |
Kolorimeter mit Packungen von freiem und Gesamtchlorpulver (je 100 Stück), Probenfläschchen mit Deckel, Transportkoffer, Akkus und Literatur | |
Niedriger Bereich: 0,02 bis 2,00 mg/l; oberer Bereich: 0,10 bis 8,00 mg/l | |
2 Jahre | |
±1 nm |