Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 Kolorimeter
Erfassen Sie präzise Chlormessungen mit einem Kolorimeter, das sowohl für das Labor als auch für Bereiche wie Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel & Getränke, Aquakulturen und Landwirtschaft entwickelt wurde.
39.40 € - 576.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971352
|
Thermo Scientific™
AQ3170 |
AQUAfast AQ3170 Chlorkolorimeter |
576.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15984002
|
Thermo Scientific™
CLSK100 |
AQUAfast Chlor-Primärstandard-Kit zur Vorbereitung von 1.5 mg/l NIST-rückführbarem Chlorstandard |
39.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994002
|
Thermo Scientific™
CLSK200 |
AQUAfast Chlor-Sekundärstandards (0.0, 0.20 und 1.0 mg/l Chlor) für AQ3170 Kolorimeter |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904002
|
Thermo Scientific™
AC2V10 |
AQUAfast 10 mm-Kunststofffläschchen mit kleiner Schichtdicke für Chlor mit hohem Gehalt, 12er-Packung |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 Kolorimeter ist robust und wasserdicht und liefert genaue Chlormessungen, ob im Labor oder vor Ort.Dieses Kolorimeter wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Es bietet ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display, eine Echtzeituhr und eine automatische Datenprotokollierung.Das AQUAfast AQ3170 Kolorimeter wird in Bereichen wie Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel & Getränke, Aquakulturen und Landwirtschaft eingesetzt.
Das Orion AQUAfast AQ3170 Chlorkolorimeter eignet sich ideal für die spezielle Prüfung von freiem und gesamt verfügbarem Chlor in Wasser und Abwasser und wurde entwickelt, um die Einhaltung der US-EPA-Testvorschriften für die Messung von freiem und gesamt verfügbarem Chlor in Trinkwasser- und Abwasserproben zu unterstützen. Mit einer LED-Lichtquelle von 530 nm misst dieses Kolorimeter zwei Testbereiche mit freiem und gesamt verfügbarem Chlor von 0.02 bis 2.00 mg/l Chlor mit DPD-Reagenzien und Standard-24-mm-Vials und 0.1 bis 8.0 mg/l Chlor mit DPD-Pulverreagenzien und neuen 10-mm-Kunststoff-Vials. Das AQUAfast AQ3170 Chlorkolorimeter ist CE-zertifiziert, IP-67 wasserdicht und akzeptiert Orion AQUAfast DPD-Pulverreagenzien für freies und gesamt verfügbares Chlor, erhältlich als standardmäßige 100 einzelne Pulverpakete und neue Pulverspender mit nachfüllbaren Vials für je 250 Dispensierungen. Die Orion AQUAfast Primär- und Sekundärchlorstandards sind jetzt auch als separates Zubehör für das AQUAfast AQ3170 Chlorkolorimeter erhältlich.- Praktisches Scroll-Menü-System
- Automatische Abschaltfunktion
- 16-Punkt interne automatische Datenspeicherung mit Datum/Zeitstempel
- Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Einmalige Nullpunkt-Funktion
- Wasserdichtes Design
- Abgewinkeltes, ergonomisches Design für einfache Verwendung auf der Arbeitsfläche oder in der Hand
- Kalibrierung nach behördlichen oder organisatorischen Standards (z. B. NIST oder ISO)
- 2 Jahre Garantie
Garantie
2 Jahre